1288452
USP
Gatifloxacin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(2-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gatifloxacin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse