1234680
USP
Eleutheroside E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2,6-dimethoxy-4,1-phenylene)bis-β-D-glucopyranoside, Syringaresinol diglucoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
eleutheroside
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15?,16?,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29?,30?,33+,34+/m1/s1
Clé InChI
FFDULTAFAQRACT-DVWYHDMESA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract Tablets
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract
- Eleuthero Root and Rhizome Powder Capsules
- Eleuthero Root and Rhizome
- Eleuthero Root and Rhizome Powder
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable