1218016
USP
Diphenhydramine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine hydrochloride, N-Desmethyldiphenhydramine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diphenhydramine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H2](CCOC(c2ccccc2)c1ccccc1)C
InChI
1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Clé InChI
OARUOQLHKTZEIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Diphenhydramine Hydrochloride Oral Powder
- Diphenhydramine Citrate and Ibuprofen Tablets
- Diphenhydramine Hydrochloride
- Diphenhydramine Citrate
- Diphenhydramine Hydrochloride Injection
- Diphenhydramine Hydrochloride Capsules
- Diphenhydramine Hydrochloride Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable