1211287
USP
6,6′-Dinicotinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid, 6,6′-Binicotinic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nicotinic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>360 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1)-c2ccc(cn2)C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
KVQMUHHSWICEIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable