Key Documents
1140666
USP
Cloprosténol sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(+/-)-Cloprosténol sodium salt hydrate, Acide (+/-)-16-(3-chlorophénoxy)-9,11,15R-trihydroxy-17,18,19,20-tétranorprosta-5Z,13E-dièn-1-oïque sodium salt hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H28ClNaO6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.90 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cloprostenol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC([O-])=O
InChI
1S/C22H29ClO6.Na.H2O/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/b3-1-,11-10+;;/t16-,18-,19-,20+,21-;;/m1../s1
Clé InChI
ZEQHRVULQBYULU-LPFHDDPUSA-M
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d′information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l′autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l′aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Cloprostenol sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cloprostenol Injection
  • Cloprostenol Sodium
Actions biochimiques/physiologiques
Le cloprosténol est un agoniste puissant des récepteurs prostanoïdes FP. Il est 2 à 3 fois plus puissant que le fluprosténol, mais moins sélectif. La puissance du cloprosténol est comparable à celle de la PGF au niveau des récepteurs prostanoïdes EP et TP. Il est utilisé pour le traitement de l′infertilité chez les truies et les cochettes.
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable