1138314
USP
Clobazam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-Chloro-1-phenyl-1,5-dihydro-2H-benzo[b][1,4]diazepine-2,4(3H)-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Famille d'API
clobazam
Fabricant/nom de marque
USP
Conditions de stockage
protect from light
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable