1077708
USP
8-Bromotheophylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-Bromo-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
theophylline
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
315-320 °C (dec.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Brc1[nH]c2c(n1)C(=O)N(C(=O)N2C)C
InChI
1S/C7H7BrN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
SKTFQHRVFFOHTQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable