1045574
USP
Azacitidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Amidino-3-β-D-ribofuranosylurea monopicrate, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea picrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azacitidine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c2c(c(cc(c2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])O.N(C1OC(C(C1O)O)CO)C(=O)N=C(N)N
InChI
1S/C7H14N4O5.C6H3N3O7/c8-6(9)11-7(15)10-5-4(14)3(13)2(1-12)16-5;10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h2-5,12-14H,1H2,(H5,8,9,10,11,15);1-2,10H
Clé InChI
RTONSOUBEUPEOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Expl. 1.1
Code de la classe de stockage
1 - Explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable