1013534
USP
Almotriptan System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Mixture of almotriptan malate and almotriptan monomethyl analog
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
almotriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3