Y0002207
Trifluridine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Carboxy-2′-deoxyuridine
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
trifluridine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N2(C=C(C(=O)NC2=O)C(=O)O)[C@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)CO
InChI
1S/C10H12N2O7/c13-3-6-5(14)1-7(19-6)12-2-4(9(16)17)8(15)11-10(12)18/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,16,17)(H,11,15,18)/t5-,6+,7-/m0/s1
Clé InChI
GAGYTXTVUMXAOC-XVMARJQXSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable