PHR9026
1,2,4-Triazole
reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Famille d'API
fluconazole, letrozole
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
260 °C (lit.)
Pf
119-121 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Clé InChI
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C