Principaux documents
PHL89678
Ginkgolic acid C13:0
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-6-tridecylbenzoic acid, 6-Tridecylsalicylic acid, Ginkgoneolic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16-18(21)19(17)20(22)23/h13,15-16,21H,2-12,14H2,1H3,(H,22,23)
Clé InChI
VEPUCZUJLKAVNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable