Principaux documents
PHL89555
3-O-Acetyl-α-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
α-Boswellic acid acetate, (3α,4β)-3-(Acetyloxy)olean-12-en-23-oic acid, 3α-(Acetyloxy)olean-12-en-24-oic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H50O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)[C@@]1(C)C(O)=O
InChI
1S/C32H50O4/c1-20(33)36-25-12-13-29(5)23-10-9-21-22-19-27(2,3)15-16-28(22,4)17-18-30(21,6)31(23,7)14-11-24(29)32(25,8)26(34)35/h9,22-25H,10-19H2,1-8H3,(H,34,35)/t22-,23+,24+,25+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
Clé InChI
IAWGZKRQDHPFCZ-OBHGTAHRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable