Principaux documents
PHL89533
Peiminine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3β,20-Dihydroxy-5α-cevan-6-one, Fritillarine, Osnovanin, Raddeanine, Verticinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H43NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@@]1(C)[C@@]2([H])CC[C@]3([H])[C@@]([H])(C[C@@]([C@]4(C)[C@]5([H])C[C@@H](O)CC4)([H])[C@@]3([H])CC5=O)[C@]2([H])CN6[C@@]1([H])CC[C@H](C)C6
InChI
1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
Clé InChI
IQDIERHFZVCNRZ-YUYPDVIUSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable