Principaux documents
PHL89517
(−)-Menthol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro Beilstein :
1902293
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup