Principaux documents
PHL89229
Isofraxidin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6,8-Dimethoxyumbelliferone, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxychromen-2-one, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxycoumarin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.19
Numéro Beilstein :
202652
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC)c1O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-7-5-6-3-4-8(12)16-10(6)11(15-2)9(7)13/h3-5,13H,1-2H3
Clé InChI
HOEVRHHMDJKUMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable