PHL86678
Heliosupine sulfate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Cyanoglossophine sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N21[C@@H]([C@H](CC2)OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=CC1)COC(=O)[C@](O)([C@@H](O)C)C(O)(C)C
InChI
1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15-,16+,20+/m0/s1
Clé InChI
HRSGCYGUWHGOPY-UKLMUADPSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable