Principaux documents
PHL85780
4′,5,7-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Apigenin trimethyl ether, 4′,5,7-Trimethylapigenin, 5,7-Dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-12-6-4-11(5-7-12)15-10-14(19)18-16(22-3)8-13(21-2)9-17(18)23-15/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
ZXJJBDHPUHUUHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3