Principaux documents
PHL84256
Rotundic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
22-Deoxyilexolic acid A, 3β,19α,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H48O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
OC1(C2C(CCC3(C4(C(C5(C(C(C(CC5)O)(CO)C)CC4)C)CC=C32)C)C)(CCC1C)C(=O)O)C
InChI
1S/C30H48O5/c1-18-9-14-30(24(33)34)16-15-27(4)19(23(30)29(18,6)35)7-8-21-25(2)12-11-22(32)26(3,17-31)20(25)10-13-28(21,27)5/h7,18,20-23,31-32,35H,8-17H2,1-6H3,(H,33,34)
Clé InChI
YLHQFGOOMKJFLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3