Principaux documents
PHL84247
Oroxylin A 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Oroxylin A 7-O-β-D-glucuronide, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavone 7-glucuronide, 6-Methoxybaicalein 7-glucuronide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H20O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
InChI
1S/C22H20O11/c1-30-19-13(32-22-18(27)16(25)17(26)20(33-22)21(28)29)8-12-14(15(19)24)10(23)7-11(31-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,16-18,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
Clé InChI
QXIPXNZUEQYPLZ-QSUZLTIMSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3