Principaux documents
PHL84228
Kaempferol 3-gentiobioside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Kaempferol 3-O-gentiobioside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-gentiobioside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H30O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3