Principaux documents
PHL84206
Chrysophanol 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Chrysophanol-8-O-β-D-glucopyranoside, Pulmatin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H20O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
InChI
1S/C21H20O9/c1-8-5-10-14(11(23)6-8)18(26)15-9(16(10)24)3-2-4-12(15)29-21-20(28)19(27)17(25)13(7-22)30-21/h2-6,13,17,19-23,25,27-28H,7H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
WMMOMSNMMDMSRB-JNHRPPPUSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3