Principaux documents
PHL82474
Arjunic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2α,3β,19α)-2,3,19-Trihydroxyolean-12-en-28-oic acid, Arjuntriterpenic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H48O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-25(2)12-14-30(24(34)35)15-13-28(6)17(21(30)23(25)33)8-9-20-27(5)16-18(31)22(32)26(3,4)19(27)10-11-29(20,28)7/h8,18-23,31-33H,9-16H2,1-7H3,(H,34,35)/t18-,19+,20-,21-,22+,23+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
XJMYUPJDAFKICJ-YZTGESMESA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable