Principaux documents
PHL82395
Isosteviol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(−)-Isosteviol, (4α,8β,13β)-13--Methyl-16-oxo-17-norkauran-18-oic acid, Ketoisostevic acid, NSC 231875
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.45
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
C[C@@]12CC[C@H]3[C@]4(C)CCC[C@](C)([C@H]4CC[C@]3(CC1=O)C2)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-17-9-5-14-18(2)7-4-8-19(3,16(22)23)13(18)6-10-20(14,12-17)11-15(17)21/h13-14H,4-12H2,1-3H3,(H,22,23)
Clé InChI
KFVUFODCZDRVSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable