Principaux documents
CRM78263
Supelco
Éthylène glycol butyl éther
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Numéro Beilstein :
1732511
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
473 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
10.6 %
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
169-172.5 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup