CRM03333
N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Description
mixture of isomers
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)CN1C(=O)C2[C@H]3C[C@H](C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C17H25NO2/c1-3-5-6-11(4-2)10-18-16(19)14-12-7-8-13(9-12)15(14)17(18)20/h7-8,11-15H,3-6,9-10H2,1-2H3/t11?,12-,13+,14?,15?
Clé InChI
WLLGXSLBOPFWQV-OTHKPKEBSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
350.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
177 °C - closed cup