BP450
3-Piperidylpropiophenone hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride, 3-Piperidinopropiophenone hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trihexyphenidyl hydrochloride
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H]2(CCCCC2)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
Clé InChI
XIROGEVVNHGHFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable