Principaux documents
98936
Supelco
Methacrylamide
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.10
Beilstein:
605397
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
106-110 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(N)=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
Clé InChI
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2