Principaux documents
854142
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
green aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
green aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
Caractéristiques
closure type crimp seal
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Taille × épaisseur
11 mm × 1.0 mm
Raccords
thread for 11 mm