Principaux documents
82018-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L21
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.1 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable