814466
TSKgel® DEAE-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 20 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Nom du produit
Colonne TSKgel® G-DNA-PW GFC, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2 cm × 20 mm, 13 μm particle size, glass
Matériaux
glass
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14466
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 20 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
13 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Informations légales
Colonne analytique