Principaux documents
72506
Supelco
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
172 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
90-95 °C
91-96 °C
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
Clé InChI
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable