Principaux documents
69114
Supelco
Dibutyl itaconate
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
284 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
276.8 °F
Point d'éclair (°C)
136 °C