Principaux documents
67661
Supelco
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.6 °F - (calculated)
Point d'éclair (°C)
65.9 °C - (calculated)