Principaux documents
64834-U
Supelco
Bulleur Midget fileté
volume 22 mL
Synonyme(s) :
Barboteur/bulleur
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Description
marked intervals 15 mL
Conditionnement
pkg of 1
Technique(s)
active air sampling: suitable
Longueur
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
Diam. du bouchon
20 mm
Volume
22 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Ces barboteurs en verre borosilicaté (pour particules) et bulleurs (pour gaz et vapeurs) constituent la solution idéale pour les méthodes NIOSH et OSHA d′échantillonnage de contaminants en suspension dans l′air par aspiration dans une solution. Disponibles avec joints en verre rodé ou micro-connacteurs filetés en Téflon
Caractéristiques et avantages
Barboteur Midget fileté - filetage de 20mm, verre fritté. Perte de charge <7 in. d′eau avec 15mL d′eau. Avec flacon de 22ml.