Principaux documents
59277
Filtre d′entrée amovible de 10 μ
pore size 10 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description
universal design
Dimension de pores
10 μm
Description générale
Nous recommandons l′emploi de ce filtre pour toutes les applications de pompage de solvant. Le filtre de 10 microns protège le système HPLC des risques de contamination, tout en minimisant les problèmes de cavitation de la pompe. Ce système est compatible avec les tubes de 1,5 mm de diamètre interne utilisés avec de nombreuses pompes de HPLC, ainsi qu′avec les tubes de DI 2,2 mm pour pompes Varian et les tubes de DI 3,0 mm pour pompes Waters. L′embout et le filtre en acier inoxydable 316 sont connectés par une rondelle en KEL-F.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Union Swagelok® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
22041
Union
Kai Hao et al.
Virus research, 292, 198249-198249 (2020-12-01)
The channel catfish virus (CCV) can cause lethal hemorrhagic infection in channel catfish, resulting in significant economic losses in the fish industry. Effective drugs for the virus are still lacking. Acyclovir is known as a potent antiviral agent against human