Key Documents
58971
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-18-T, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
12.3% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les colonnes SUPELCOSIL LC-18-T proposent une phase greffée octadécylsilane et ont subi un traitement de surface spécial qui garantit une grande efficacité de séparation des nucléotides. Chaque lot de phase est contrôlé, de façon à garantir l′obtention d′un pic de forme correcte pour un nucléotide représentatif, l′adénosine diphosphate (ADP). L′analyse chromatographique d′autres composés susceptibles de chélation avec les métaux peut également être améliorée par l′emploi de cette phase.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the