Principaux documents
58632
Kit de raccords Fingertight Upchurch
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description générale
Raccords haute pression avec pas de vis 10-32 pour tube 1/16" DE. Le kit comprend:
  • Ecrous à serrage manuel Delrin, jusqu′à 4000 psi (280 kg/cm2), 5 pièces
  • Ecrou à serrage manuel en acier inoxydable, jusqu′à 6000psi (420 kg/cm2), serrage à la clé jusqu′à 10.000psi (700kg/cm2), vendus par 5
  • ferrules en PEEK, 20 de chaque
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1