58627
Raccord union
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonyme(s) :
Raccords unions Valco®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel union and fittings
Description
internal
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI Valco® ZU1C
Taille de l'alésage
0.25 mm
Compatibilité
for connecting 1/16 in.