584603-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
7.0% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
Taille des particules
2.0 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse