581512-U
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Ascentis® Si, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-6
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Application
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique