Principaux documents
57402
Bobine de tube pour réacteur
L × I.D. 5 m × 0.25 mm, volume 0.25 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
L × D.I.
5 m × 0.25 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilité
for use with PHRED Reactor
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1