57325-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Synonyme(s) :
KIT 4 : ASSORTIMENT POUR SPME, AUTOMATISÉ
About This Item
Produits recommandés
product name
Assortiment de fibres SPME 4, for use with autosampler, size 24 ga
Matériaux
assorted colors hub
fused silica fiber
Niveau de qualité
Taille
24 ga
Description
SPME Assortment Kit 4
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Longueur
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Composants
- 100μm polydimethylsiloxane
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane