57201
Phase pour SPE en vrac Supelclean™ LC-8 SPE
pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Supelclean™ LC-8
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Supelclean™
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 100 g
Ampleur du marquage
7% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable