Principaux documents
57085
Supelco
Tube de SPE Supelclean LC-Alumina-B
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
SupelcleanLC-Alumina-B, 6mL, boite de 30
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 2 g
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
Groupe de la matrice active
Alumina phase
Taille des particules
60-325 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable