Principaux documents
54040-U
Supelco
SPE tube
Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
12mL Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, size 12 mL, 0.2 g (Silica), 3 g (44% H2SO4 Silica), 0.2 g (Silica), pk of 20 ea
Niveau de qualité
Composition
, 0.2 g (Silica)
, 3 g (44% H2SO4 Silica)
Conditionnement
pk of 20 ea
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Taille
12 mL
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Yuki Haga et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16446-16454 (2018-04-16)
In this study, we analyzed hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) in urine of both PCB transport workers and PCB researchers. A method to monitor OH-PCB in urine was developed. Urine was solid-phase extracted with 0.1% ammonia/ methanol (v/v) and glucuronic acid/sulfate