50641-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 100 mm × 2.1 mm, pk of 1 ea
About This Item
Produits recommandés
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 1 ea
Ampleur du marquage
7.5% Carbon loading
Température maximale
60 °C (pH2/60; pH7/40)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Colonne, L × D.I.
100 mm × 2.1 mm
Superficie
125 m2/g
Matrice
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
Groupe de la matrice active
C18 bonding, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
Dimension de pores
2.7 μm particle size
90 Å average pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
room temp