47432-U
Mélange d′étalonnage purgeable EPA 624 sans gaz, inclut 2-CEVE
2000 μg/mL each component in methanol, without gases, analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 624
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL each component in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3