47100
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8
(varied conc.), analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D5442
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Concentration
(varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
0.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.5 °C - closed cup