Principaux documents
33106
Supelco
Flacon à sertir, bouteille à sérum
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Matériaux
clear glass bottle
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 36 ea
D.E. × H
36.6 mm × 62.8 mm
Volume
30 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Ces flacons sont fabriqués à partir de verre clair, borosilicaté.
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.